Få mere at vide
Methanol-d4, for NMR, indeholder 0,03 v/v% TMS, 99,8 atom % D
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol-d4 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99,8 atom % D |
| Tæthed | 0.8880g/mL |
| Deuterium (D) | 99,75% min. |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3262 |
| Vand | 0,05% maks. (Koulometrisk) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methanol-d4
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.