Få mere at vide
Methanol-d4, for NMR, 99,8 atom % D
Artikelnummer. 10514711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10514711 10 g Glasflaske 10g
10641622 25 g Glasflaske 25g
10359270 5 g Glasflaske 5g
10522904 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10514711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321280100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1425.39 DKK / 10g
    Spare 129.61 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom%D
Tæthed 0.8880g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3262
Vand 0,05% maks. (Koulometrisk)
Mængde 10 g
Smeltepunkt -99,0 °C
Kogepunkt 65,0 °C
Lineær formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMIL CO
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
Molekylvægt (g/mol) 36.066
Formel vægt 36.06
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d4
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol-d4, Methylalcohol