Få mere at vide
Methanol-d4, til NMR, 99,8 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 mL
25 mL
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol-d4 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99.8 atom%D |
| Tæthed | 0.8880g/mL |
| Deuterium (D) | 99.75% min. |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3262 |
| Vand | 0.05% max. (Coulometric) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol-d4
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/