Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol-d4 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99.6+ atom % D |
| Tæthed | 0.8880g/mL |
| Deuterium (D) | 99.60% min. |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3262 |
| Vand | 0.05% max. (Coulometric) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methanol-d4
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge