Få mere at vide
Methanol-d4, for NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-160064 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
5ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10397770
Brand: Thermo Scientific Acros 166350050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5 atom % D
Tæthed 0.8880g/mL
Deuterium (D) 99.4% min.
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3262
Damptryk 128mbar at 20°C
Vand 0.06% max. (Coulometric)
Mængde 5 mL
Smeltepunkt -99.0°C
Kogepunkt 65.0°C
Lineær formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formel vægt 36.06
Grad NMR