Få mere at vide
Methanol-d4, for NMR, 99,5 atom % D
Artikelnummer. 10397770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397770 5 mL Glasflaske 5ml
10635222 10 mL Glasflaske 10ml
10409080 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10397770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    805.98 DKK / 5ml
    Spare 29.02 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,5 atom % D
Tæthed 0.8880g/mL
Deuterium (D) 99,4% min.
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3262
Damptryk 128 mbar ved 20 °C
Vand 0,06% maks. (Koulometrisk)
Mængde 5 mL
Smeltepunkt -99,0 °C
Kogepunkt 65,0 °C
Lineær formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formel vægt 36.06
Grad NMR