Få mere at vide
Methanol-d4, til NMR, 100,0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16398186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
16398186 10 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16398186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186450100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 DKK
    3268.71 DKK / 10ml
    Spare 286.29 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 811-98-3 | CD4O | 36,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Tæthed 0.8880 g/mL
Flammepunkt 12 °C
Brydningsindeks 1.3262
Specifik vægtfylde 0.888
Mængde 10 mL
CAS 811-98-3
Smeltepunkt -99,0 °C
Kogepunkt 65,0 °C
Molekylær formel CD4O
Lineær formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: blandbar. Andre opløseligheder: blandbar med ethanol, ether, benzen, ketoner og de fleste andre organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 36.06
Formel vægt 36.06
Grad NMR