Få mere at vide
Methanol-d3, til NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423225 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423225 10 mL Glasflaske 10ml
10358830 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10423225 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300730100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1849-29-2 | CH4O | 35.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1849-29-2
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 35.06
MDL nummer MFCD00055877
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Synonym methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
PubChem CID 123132
IUPAC navn trideuteriomethanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d3
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5 atom % D, For NMR
Tæthed 0.8670g/mL
Deuterium (D) 99.4% min.
Emballage Glasflaske
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 10 mL
Lineær formel CD3OH
Formel vægt 35.07
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol