Få mere at vide
Methanol-d, TRC
Artikelnummer. 30477671
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30477671 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM276593500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d
CAS 4206-31-9
Molekylær formel C D H3 O
Mængde 500 mg
Synonym Methanol-d, Methan-d-ol (6CI','7CI','8CI','9CI), Methanol-d1, Methyl-d alcohol, Methanol-1-D
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D
SMIL [2H]CO
IUPAC navn deuteriomethanol
Molekylvægt (g/mol) 33.048
Formel vægt 33.0325