Få mere at vide
Methanol-D, TRC
Artikelnummer. 30481608
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30481608 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30481608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27658750G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol D (O-D)
CAS 1455-13-6
Molekylær formel C H3 D O
Mængde 50 g
Synonym Bieleski's Solution-d, Carbinol-d, Methanol Cluster-d, Methyl Alcohol-d, Methyl Hydroxide-d, Methylol-d, Monohydroxymethane-d, NSC 85232-d, Wood Alcohol-d, MeOD
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
SMIL [2H]OC
Molekylvægt (g/mol) 33.05