Få mere at vide
Methanol-d, for NMR, 99.0 atom % D
Artikelnummer. 10678011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10678011 100 mL Glasflaske 100ml
10562081 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10678011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299131000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1455-13-6 | CH4O | 33.048 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1455-13-6
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 33.048
MDL nummer MFCD00044213
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Synonym methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
PubChem CID 123113
IUPAC navn deuteriooxymethan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.0 atom % D
Tæthed 0.8100g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 100 mL
Smeltepunkt -98.0°C
Kogepunkt 65.4°C
Lineær formel CH3OD
FN nummer 1230
Beilstein 01, III, 1187
Formel vægt 33.05
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H370-Forårsager organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.