Learn More
Methanol-d, 99,5+% (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15463007
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Mængde unitSize
15463007 25 g 25g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15463007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 089571.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1455-13-6 | CH4O | 33.048 g/mol
Methanol-d er et mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methanol-d
Tæthed 0.813 g/mL
Flammepunkt 11°C (54°F)
Brydningsindeks 1.327
Mængde 25 g
CAS 1455-13-6
Smeltepunkt °C to 98°C
Kogepunkt 64.7°C
Analyseprocentområde >99.5% (Isotopic)
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00044213
Beilstein 1730948
Synonym methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
Opløselighedsinformation Completely miscible with water.
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
SMIL CO
IUPAC navn deuteriooxymethan
Molekylvægt (g/mol) 33.048
PubChem CID 123113
Formel vægt 33.05