Få mere at vide
Methanol-d{4}, 99,8 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050326
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11387958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036501.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methylalkohol-d4 er den mærkede analog af methylalkohol, et almindeligt laboratorieopløsningsmiddel. Det er et almindeligt opløsningsmiddel, der bruges i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 0.89 g/mL
Lugt Mild
Mængde 1 g
Smeltepunkt -98°C
Kogepunkt 64.7°C
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formel vægt 36.07
Procent renhed 99.8%