Få mere at vide
Methanol-d{4}, 99,8% (Isotopisk)
Artikelnummer. 11387958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387958 1 g 1g
11377958 5 g 5g
11397958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11387958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036501.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Methylalkohol-d4 er den mærkede analog af methylalkohol, et almindeligt laboratorieopløsningsmiddel. Det er et almindeligt opløsningsmiddel, der bruges i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 0.89 g/mL
Lugt Mild
Mængde 1 g
Smeltepunkt -98°C
Kogepunkt 64.7°C
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formel vægt 36.07
Procent renhed 99.8%