Få mere at vide
Methanol-d{4}, 99,8% (isotopisk)
Product Code. 11314378
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11314378 2 Ea. Pakke med 2
11324378 10 Ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11314378 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042318.SA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Methylalkohol-d4 er den mærkede analog af methylalkohol, et almindeligt laboratorieopløsningsmiddel. Det er et almindeligt opløsningsmiddel, der bruges i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 0.89 g/mL
Lugt Mild
Emballage Forindstillet ampul
Mængde 2 Ea.
Smeltepunkt -98°C
Kogepunkt 64.7°C
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation It is miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formel vægt 36.07
Procent renhed 99.8%