Få mere at vide
Methanol-d{4}, 99,8% (isotop), indeholder 0,05% v/v TMS
Artikelnummer. 11344378
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344378 2 Ea. Pakke med 2
11334378 10 Ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11344378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042319.SA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Methylalkohol-d4 er den mærkede analog af methylalkohol, et almindeligt laboratorieopløsningsmiddel. Det er et almindeligt opløsningsmiddel, der bruges i NMR-spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 0.89 g/mL
Lugt Mild
Emballage Forindstillet ampul
Mængde 2 Ea.
Smeltepunkt -98 °C
Kogepunkt 64,7 °C
Lineær formel CD3OD
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ether, acetone og kloroform.
Formel vægt 36.07
Procent renhed 99.8%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains 0.05% v/v TMS