Få mere at vide
Methanol-d{4}, 100%(Isotopic)
Artikelnummer. p-7051954
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11364378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042320.SA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methanol-d_4 er den mærkede analog af methylalkohol, et almindeligt laboratorieopløsningsmiddel, der primært anvendes i spektroskopiske teknikker (UV/VIS, NMR, IR).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotopic
Tæthed 0.89 g/mL
Flammepunkt 11°C (52°F)
Lugt Mild
Emballage Forindstillet ampul
Mængde 2 Ea.
Smeltepunkt -98°C
Kogepunkt 64.7°C
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 36.07
Procent renhed 100%