Få mere at vide
Methanol-d{4}, 100% (Isotopisk)
Artikelnummer. 11364378
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364378 2 Ea. Pakke med 2
11354378 10 Ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11364378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042320.SA
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Methanol-d_4 er den mærkede analog af methylalkohol, et almindeligt laboratorieopløsningsmiddel, der primært anvendes i spektroskopiske teknikker (UV/VIS, NMR, IR).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 811-98-3
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 36.066
MDL nummer MFCD00044637
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC navn trideuterio(deuteriooxy)methan
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-d4
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 0.89 g/mL
Flammepunkt 11 °C (52 °F)
Lugt Mild
Emballage Forindstillet ampul
Mængde 2 Ea.
Smeltepunkt -98 °C
Kogepunkt 64,7 °C
FN nummer UN1230
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 36.07
Procent renhed 100%