Få mere at vide
Methanol, CHROMASOLV™, Solstice
Beskrivelse
Solstice Chromasolv™ GC-headspace solvents:
- developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
- very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
- state-of-the art production and application tests
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Tæthed | 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.36 |
| Flammepunkt | 9°C (48.2°F) |
| Tændingspunkt | 725°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | CH3OH |
| Damptryk | 410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C) |
| FN nummer | UN1230 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.