Få mere at vide
Methanol, til pesticidrestanalyse, Solstice
CHROMASOLV™ , til analyse af pesticidrester
298.81 DKK - 2196.61 DKK
Produkter 3
Produktkode Brand dimQuantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand dimQuantity Pris Antal & tilgængelighed  
15634200
Dokumentvisning
Honeywell-Chromasolv
34485-1L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
324.00 DKK
298.81 DKK / 1 L
Spare 25.19 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15644200
Dokumentvisning
Honeywell-Chromasolv
34485-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
682.00 DKK
415.74 DKK / 2.5 L
Spare 266.26 DKK
39% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15654200
Dokumentvisning
Honeywell-Chromasolv
34485-4X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til gaskromatografi (GC)
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater