Få mere at vide
Methanol CHROMASOLV™, gradientgrad, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Pure-Pac™ II-beholdere kræver Micromatic MacroValve-koblingen til dispensering af opløsningsmidler, Z560723. Produktet filtreret gennem et 0,2 μm filter.
Brand:  Honeywell-Chromasolv 34885-4X2.5L
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15644680
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Samme høje kvalitet som CHROMASOLV HPLC
  • Yderligere test for HPLC via gradientanalyse og UV-VIS-spektroskopi
  • Lav UV-profil fra HPLC
  • LC-baseline med lav urenhedsgradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol