Få mere at vide
Methanol CHROMASOLV™, gradientgrad, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Pure-Pac™ II-beholdere kræver Micromatic MacroValve-koblingen til dispensering af opløsningsmidler, Z560723. Produktet filtreret gennem et 0,2 μm filter.
Brand: Honeywell-Chromasolv 34885-1L
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Samme høje kvalitet som CHROMASOLV HPLC
- Yderligere test for HPLC via gradientanalyse og UV-VIS-spektroskopi
- Lav UV-profil fra HPLC
- LC-baseline med lav urenhedsgradient
Sikkerhed og håndtering
- Methanol
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.