Få mere at vide
Riedel-de Haën methanol CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15935670
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15935670 7 L 7 L
15905670 18 L 18 L
15925670 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15935670 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 348607L
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
methanol CHROMASOLV™ til HPLC og organisk syntese,≥ 99,9 %
  • Til HPLC og organisk syntese.
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler.
  • Høj parti-til-lot-konsistens.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl alcohol
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
pH Not applicable
Smeltepunkt -98°C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 11°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel CH3OH
Damptryk 532 hPa (50°C)
Viskositet 0.55 mPa.s (25°C)
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Koncentration ≥99.90%
Kogepunkt 64°C to 65°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.90%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.