Få mere at vide
methanol, kapillær GC-kvalitet; ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15625460
Skift visning
Mængde:
4 L
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15625460 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
15658400 4 L Glasflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15625460 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 4147194X4L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kapillær GC kvalitet,≥ 99,9 %
  • Til GC headspace-applikationer
  • Møder USP , Ph. Eur. og ICH-krav
  • GC headspace-applikation testet
  • Pakket under inert gas for længere holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Mængde 4 x 4 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Flammepunkt 9°C (48.2°F)
Tændingspunkt 725°F
Lugt Characteristic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.329
Lineær formel CH3OH
Damptryk 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kogepunkt 64.7°C
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad CHROMASOLV™ Kapillær GC