Beskrivelse
- Fluorescenssporurenheder (som kininbase), ppb:
- Målt ved emissionsmaksimum for opløsningsmiddelurenheder max. 1.0
- Målt ved max 450 nm. 0,3
- Gradientelueringstest Ultraviolet Absorbans (au):
- ved 235 nm maks. 0,005
- ved 254 nm maks. 0,001
- Ultraviolet absorption (1,00 cm bane vs vand):
- ved maks. 225 nm. 0,20
- ved maks. 254 nm. 0,02
- ved max 280 nm. 0,01
- ved max 350 nm. 0,01
- UV-afskæring, nm max. 206
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98 °C |
| CAS | 67-56-1 |
| Tæthed | 0,7918 g/cm³ (20 °C) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 11 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Rester efter fordampning | Maks. 2 ppm |
| Analyseprocentområde | min. 99,8% |
| Titrerbar syre | Max. 0,0003 meq/g |
| Molekylær formel | CH4O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.