Få mere at vide
Methanol, BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
J.T. Baker BAGER ANALYZED Pesticidereagensopløsningsmidler:
- Velegnet til analyse af de mest almindelige pesticider, såsom 2-chlorbiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin osv.
- Specificeret til de krævede lave restkoncentrationer (5 ppm) til brug i forsknings- og kvalitetskontrollaboratorier
- Ideel til gaskromatografiapplikationer, test for ECD- og/eller FID-følsomme urenheder, organiske rester og rester efter fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | Max. 0.0005meq/g |
| Tæthed | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 5.5 - 44 Vol % |
| Flammepunkt | 11°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.