Få mere at vide
Methanol, BAGER ANALYZED™ LC-MS reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Beskrivelse
- LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), testopløsning er modificeret med 0,1 % (v/v) myresyre:
- ved 235 nm maks. 0,005
- ved maks. 254 nm. 0,001
- LC-MS gradient egnethedstest (TIC, 100 til 2000 m/z), testopløsning modificeres med 0,1 % (v/v) myresyre:
- Positive ESI-MS følsomme urenheder (som reserpin) max. 50 ng/ml
- Ultraviolet absorption (1,00 cm bane vs vand):
- ved maks. 225 nm. 0,20
- ved maks. 254 nm. 0,02
- ved max 280 nm. 0,01
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Tæthed | 0.7918 g/cm³ (20°C) |
| Kogepunkt | 64.6°C (1013 hPa) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 11°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | min. 99.8% |
| Rester efter fordampning | max. 1 ppm |
| Molekylær formel | CH4O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.