Få mere at vide
Methanol, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Código de producto. 10097370 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Tamaño de la unidad:
2.5 L
Código de producto. Mængde Emballage Tamaño de la unidad
10097370 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10097370 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8046.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Leverer maksimal absorbans i udvalgte bølgelængder og de reneste, mest konsistente IR- og UV-spektre til spektrofotometriske forskningsapplikationer.
J.T. Baker™ Spektrometriopløsningsmidler er fremstillet for absolut at minimere parti-til-lot-variabilitet og kontaminanter, der kan interferere med bølgelængder, der måles.
  • 50 % til 100 % transmittansvinduer i IR-bølgelængder rapporteret
  • Lav UV-absorbans og optisk absorbans
  • Ekstremt lav restkoncentration efter fordampning, lave syre- og basekoncentrationer
  • Specifikationer, der overstiger ACS-standarder
  • Pålidelige, ensartede resultater
  • Overkommelig pris
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -97,8 °C
Absorbans Maks. 1,00 ved 205 nm, Max. 0,80 ved 210 nm, Max. 0,40 ved 220 nm, Max. 0,20 ved 230 nm, Max. 0,10 (ved 240 nm) - 0,01 (ved 280-400 nm)
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
Udseende Klar
Tæthed 0,79g/cm3
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 6 - 36 Vol %
Flammepunkt 11 °C
Tændingspunkt 240 °C
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Overgår ACS-specifikationerne
Rester efter fordampning Maks. 5 ppm
Titrerbar syre Max. 0,0003 meq/g
Molekylær formel CH4O
Titrerbar base Max. 0,0002meq/g
Lineær formel CH3OH
Damptryk 16,9 kPa
MDL nummer MFCD00004595
Vand Max. 0,10%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kogepunkt 64 °C
Opløselighedsinformation Blandet i ether, benzen, ethanol; Opløselig i acetone, kloroform
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32,04g/mol
Procent renhed Min. 99,8%
Grad BAGER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.