Få mere at vide
Methanol, BAGER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10281001 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10281001
Brand: JT Baker 8045.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Overskrider ACS-specifikationerne
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Smeltepunkt -98°C
Farve Maks. 10 (APHA)
Udseende Clear
Tæthed 0.7918 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 64.6°C (1013 hPa)
Mængde 1 L
Flammepunkt 11°C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde min. 99.8 % (by GC, corrected for water)
Rester efter fordampning max. 0.001 %
Vand max. 0.05 %
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.