Få mere at vide
Thermo Scientific™ Methanol, vandfri 99,9 %, pakket under argon i genforseglbare AcroSeal™ flasker
Artikelnummer. 16308227
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16308227 1 L -
16398217 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16308227 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 047339.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.70 DKK
    530.65 DKK / 1 L
    Spare 82.05 DKK
    13% Slukket