Beskrivelse
- Ultraviolet absorption (1,00 cm celle vs. vand): 0
- 210 nm≤ 0,6
- 220 nm≤ 0,3
- 230 nm≤ 0,2
- 240 nm≤ 0,05
- 260 nm≤ 0,01
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | ≤10 (APHA) |
| Mængde | 2.5 L |
| Rester efter fordampning | ≤ 0.0005% |
| Analyseprocentområde | ≥ 99.8% |
| Titrerbar syre | ≤ 0,0005 meq/g |
| Molekylær formel | CH4O |
| Titrerbar base | ≤ 0,0005 meq/g |
| MDL nummer | MFCD00004595 |
| FN nummer | 1230 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i