Få mere at vide
Methanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9%, Solstice
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99,9 %
645.25 DKK - 1969.57 DKK
Produkter 2
Produktkode Brand dimQuantity Packaging Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand dimQuantity Packaging Pris Antal & tilgængelighed  
15694690
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Honeywell-Chromasolv
34898-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
704.00 DKK
645.25 DKK / 2.5 L
Spare 58.75 DKK
8% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15604700
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Honeywell-Chromasolv
34898-4X2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2445.00 DKK
1969.57 DKK / Pakke med 4
Spare 475.43 DKK
19% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Opløsningsmidler designet til højtydende tyndtlagskromatografi
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater