Få mere at vide
Methanol, ACS HPLC-kvalitet, Multisolvent™ , Scharlab
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
Multisolvent™ Methanol mikrofiltreres gennem membraner med porediameter 0,22 μm og er velegnet til væskekromatografi.
- Synonymer: Methylalkohol, Carbinol, Methynol, Træalkohol
- Molekylformel: CH3OH
- Molær masse: 32,04 g/mol
- CAS: 67-56-1
- EIN ECS nr.: 200-659-6
- Dielektrisk konstant: 32,6 (ved 25 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -98°C |
| Absorbans | Passes Test |
| CAS | 67-56-1 |
| Surhed | 0.0002mEq/g max |
| Alkalinitet | 0.0002mEq/g max |
| Udseende | Clear |
| Tæthed | 0.79g/cm3 |
| Kogepunkt | 64.5°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 11°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol, Multisolvent HPCL grade ACS ISO UV-VIS K.F.
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i