Få mere at vide
Methanol, Absolut Acetonefri, Solstice
Artikelnummer. 15697930
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 GAL
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15697930 4 L Glasflaske 1 GAL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15697930 Leverandør Fluka Leverandørnr. M17751GA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    829.93 DKK /
    Spare 200.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
CAS 67-56-1
Tæthed 0,791 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 L
Eksplosionsgrænse 0.36
Flammepunkt 9 °C (48,2 °F)
Tændingspunkt 725 °F
Emballage Glasflaske
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
Damptryk 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
MDL nummer MFCD00004595
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32,04g/mol