Få mere at vide
Methanol, 99%
Artikelnummer. 11357996
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357996 1000 mL 1 L
11347996 500 mL 500ml
11367996 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13255.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Methanol er nyttig til syntese af nukleinsyrer og peptider. Det bruges som frostvæske, opløsningsmiddel, brændstof og som denatureringsmiddel til ethanol. Det bruges også til fremstilling af biodiesel. Det bruges til syntese af formaldehyd og eddikesyre. Det er også nyttigt at fremstille kemikalier, fjerne vand fra brændstof til biler og fly, som opløsningsmiddel til maling og plast og som ingrediens i en lang række produkter. Det spiller en vigtig rolle i måling af methylesterindholdet i pektin. Yderligere er det meget udbredt som opløsningsmiddel i syntetisk organisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methanol er nyttigt i syntesen af nukleinsyrer og peptider. Det bruges som frostvæske, opløsningsmiddel, brændstof og som denatureringsmiddel til ethanol. Det bruges også til fremstilling af biodiesel. Det bruges til syntese af formaldehyd og eddikesyre. Det er også nyttigt at fremstille kemikalier, fjerne vand fra brændstof til biler og fly, som opløsningsmiddel til maling og plast og som ingrediens i en lang række produkter. Det spiller en vigtig rolle i måling af methylesterindholdet i pektin. Yderligere er det meget udbredt som opløsningsmiddel i syntetisk organisk kemi.
Opløselighed Blandbar med
vand og de fleste af de organiske opløsningsmidler, herunder ethylacetat, toluen, dichlormethan, chloroform, tetrahydrofuran og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold materialet væk fra varme, gnister, ild og andre antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98 °C
Tæthed 0.791
Mængde 1000 mL
Flammepunkt 11 °C (52 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.329
FN nummer UN1230
Beilstein 1098229
Merck Index 14,5957
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler, herunder ethylacetat, toluen, dichlormethan, klorform, tetrahydrofuran og acetone.
Formel vægt 32.04
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol