Få mere at vide
Methanol, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10245850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245850 1 L Glasflaske 1 L
10674862 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10778384 5 L Plast tromle 5 L
10792791 25 L Plast dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10245850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 DKK
    272.39 DKK / 1 L
    Spare 8.61 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98,0 °C
Tæthed 0.7910g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3280 til 1,3300
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.791
Lineær formel CH3OH
Damptryk Damptryk: 128 hPa ved 20 °C
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
FN nummer 1230
Vand 0,2% maks. (K.F.)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, benzen, ketoner og de fleste andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 32.04
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.