Få mere at vide
methanol,> 99 %, Chem-Lab
Artikelnummer. 13298233
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13298233 5 L Polyethylen 5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13298233 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.1301.5000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ren methanol til laboratoriebrug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
CAS 67-56-1
Tæthed 0.79g/mL
Mængde 5 L
Emballage Polyethylen
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
FN nummer UN1230
Vand <0.2%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed >99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol p.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol