Få mere at vide
Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™
Artikelnummer. p-216793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10747582
Brand: Thermo Scientific Acros 326951000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Methanol, 99.9%, CH4O, CAS Number-67-56-1, methylol, methyl alcohol, colonial spirit, carbinol, wood alcohol, wood naphtha, pyroxylic spirit, methyl hydroxide, wood spirit, columbian spirit, 1L, 0.002% max. (as HCOOH), 0.0005 meq/g max., 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 0.7910g/mL, 200-659-6 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98.0°C
Farve Farveløs
Surhed 0.002% max. (as HCOOH)
Tæthed 0.7910g/mL
Kogepunkt 64.7°C
Mængde 100 mL
Flammepunkt 12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Water <50ppm
Brydningsindeks 1.3280 to 1.3300
Analyseprocentområde 99.9%
Rester efter fordampning 0.0005 % max.
Specifik vægtfylde 0.791
Lineær formel CH3OH
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Vand 0.005% Max. (Coulometric)
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formel vægt 32.04
Procent renhed 99.9%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.