Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | -98.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | 0.002% max. (as HCOOH) |
| Tæthed | 0.7910g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.