Få mere at vide
Methanol, 99,9%, ekstra tør, AcroSeal™ , pakke med 4x25ML flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12337103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12337103 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12337103 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    355.98 DKK / 100ml
    Spare 27.02 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98,0 °C
CAS 67-56-1
Surhed 0,002% maks. (som HCOOH)
Tæthed 0.7910g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 12 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3280 til 1,3300
Renhedsgrad noter Vand <50 ppm
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.791
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
MDL nummer MFCD00004595
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, benzen, ketoner og de fleste andre organiske opløsningsmidler
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04
Procent renhed 99.9%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.