Få mere at vide
Methanol, 99,9%, vandfri, Scharlab
Artikelnummer. 12406232
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske med låg/septum
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12406232
Brand: Scharlab ME03141000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrent opløsningsmiddel med minimalt vandindhold (maks. 0,003 % H 2 O). Methanol, 99,9%, vandfri, Scharlab er et klar til brug, højrent opløsningsmiddel tilgængeligt uden en molekylsigte.
Vandfrie opløsningsmidler er essentielle i organisk, organometallisk og oligonukleotidsyntese og i uorganisk kemi, hvor mange reaktioner skal foregå under fugtfrie forhold. Vandfrie opløsningsmidler anvendes også hyppigt i kombinatorisk kemi og i bioteknologi.
  • Undgår farerne ved fremstilling af vandfri opløsningsmidler via destillation over metaller
  • Garanteret kvalitet ved hjælp af strenge Karl Fischer kontroller
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98°C
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Udseende Clear
Tæthed 0.79g/cm3
Kogepunkt 64.5°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 11°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 455°C
Emballage Glasflaske med låg/septum
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3288
Rester efter fordampning Max. 0.0005%
Molekylær formel CH4O
Lineær formel CH3OH
MDL nummer MFCD00004595
Damptryk 128 hPa
FN nummer 1230
Vand Max. 0.003%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vægt 32.04g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad Vandfri