Få mere at vide
Methanol, ≥99,8 %, for spektroskopi ACS
Artikelnummer. 10510774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10510774 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10209370 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10510774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413770025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1179.12 DKK / 2.5 L
    Spare 35.88 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98,0 °C
Absorbans 0,01 maks. ved 280 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,04 max ved 260 nm, 0,1 max ved 240 nm, 0,2 max ved 230 nm, 0,4 max ved 220 nm, 0,8 max ved 210 nm, 1 maks. ved 205 nm
Tæthed 0.7910g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3280 til 1,3300
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.791
Titrerbar syre 0,0003 meq/g maks.
Titrerbar base 0,0002 meq/g maks.
Lineær formel CH3OH
Damptryk Damptryk: 128 hPa ved 20 °C
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (K.F.)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, benzen, ketoner og de fleste andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 32.04
Procent renhed 99.8%
Grad ACS