Få mere at vide
Methanol, ≥99,8 %, for spektroskopi ACS
Artikelnummer. 10209370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209370 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10510774 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10209370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413775000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98.0°C
Absorbans 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 0.8 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Tæthed 0.7910g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 12°C
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3280 to 1.3300
Rester efter fordampning 0.001% max.
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.791
Titrerbar syre 0.0003 meq/g max.
Titrerbar base 0.0002 meq/g max.
Lineær formel CH3OH
Damptryk Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Vand 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Kogepunkt 64.7°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formel vægt 32.04
Procent renhed 99.8%
Grad ACS