Få mere at vide
Methanol, 99,8%, til restanalyse, ECD-test til pesticidanalyse
Artikelnummer. 10542101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542101 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10133051 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10542101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    562.65 DKK / 2.5 L
    Spare 447.35 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-56-1
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt -98,0 °C
Navn note ECD-testet, til pesticidanalyse
Tæthed 0.7910g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3280 til 1,3300
Rester efter fordampning 0,0002% maks.
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.791
Lineær formel CH3OH
Viskositet 0,55 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, benzen, ketoner og de fleste andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 32.04
Procent renhed 99.8%
Grad Restanalyse