Beskrivelse
BAGER ANALYZED™ LC-MS-reagenser er en gruppe af opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til applikationer med væskekromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
- Fremstillet og testet for at sikre interferensfri adskillelser
- Meget karakteriserede reagenser, der har uovertruffen lot-til-lot-konsistens
- Minimerer genkalibrering eller instrumentjusteringer
- Opløsningsmidler er kontrolleret for høj analyse og lav UV-absorption, fluorescens, rester og vand
- En faktisk lot-analyse er angivet på etiketten
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| Smeltepunkt | −97,8 °C |
| Absorbans | Max. 0,20 ved 225 nm, Max. 0,02 ved 254 nm, Max. 0,01 ved 280 nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,79 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | Nedre: 6 volumen % Øvre: 36 volumen % |
| Flammepunkt | 11 °C |
| Tændingspunkt | 240 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol