Få mere at vide
Methanol, 99,8%, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10037550 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske, pakket under nitrogen
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10037550 2.5 L Glasflaske, pakket under nitrogen 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10037550 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8402.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21 DKK
    130.49 DKK / 2.5 L
    Spare 36.72 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ultragradient grade methanol til brug i væskekromatografi (HPLC& UHPLC) og spektrofotometri, pakket i 2,5 L glasflasker.
BAGER ANALYZED™ HPLC-reagenser er en gruppe af højrente opløsningsmidler, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til applikationer med væskekromatografi, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
  • Fremstillet og testet for at sikre interferensfri adskillelser
  • Meget karakteriserede reagenser, der har uovertruffen lot-til-lot-konsistens
  • Minimerer genkalibrering eller instrumentjusteringer
  • Opløsningsmidler er kontrolleret for høj analyse og lav UV-absorption, fluorescens, rester og vand
  • En faktisk lot-analyse er angivet på etiketten
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol
Smeltepunkt −98 °C
Absorbans Max. 0,20 ved 225 nm, Max. 0,02 ved 254 nm, Max. 0,01 ved 280 nm, Max. 0,01 ved 350 nm
CAS 67-56-1
Farve Farveløs
Tæthed 0,79 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse Nederst: 5,5 volumen % øverst: 44 volumen %
Flammepunkt 11 °C
Tændingspunkt 455 °C
Lugt Alkohol
Emballage Glasflaske, pakket under nitrogen
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 2 ppm
Titrerbar syre Max. 0,0003 meq/g
Molekylær formel CH4O
Titrerbar base Max. 0,0001 meq/g
MDL nummer MFCD00004595
Vand Max. 0,02%
Kogepunkt 64,7 °C
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Procent renhed ≥99.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol