Få mere at vide
Riedel-de Haën Metanol
Beskrivelse
- ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
- Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
- Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
- Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
- Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -98°C |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≤100.00% |
| Tæthed | 0.79 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 45 L |
| Flammepunkt | 11°C |
| Emballage | Returtromle i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.