Få mere at vide
Methanol-13C, TRC
Artikelnummer. 30482972
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482972 5 g
30471501 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2599805G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14742-26-8
Molekylær formel 13C H4 O
Molekylvægt (g/mol) 33.03
Synonym Methanol-13C (6CI,8CI,9CI), Methanol-13C, Methyl-13C alcohol
IUPAC navn (1^{13}C)methanol
SMIL [13CH3]O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-13C
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Formel vægt 33.0296