Få mere at vide
Methanol-13C, d4, TRC
Artikelnummer. 30472209
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30472209 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30472209 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM276589100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methanol-13C','d4
CAS 32479-98-4
Molekylær formel 13CD4O
Mængde 100 mg
Synonym Methan-13C-d3-ol-d
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])O[2H]
Molekylvægt (g/mol) 37.06