Få mere at vide
Methanol with 0.1% Formic Acid, Solstice
Beskrivelse
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise
- Exemplary lot-to-lot reproducibility
- Low levels of trace metals
- Packaged in clear borosilicate glass bottles
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol With 0.1% Formic Acid |
| CAS | 64-18-6, 67-56-1 |
| Mængde | 2 L |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | CH2O2 |
| MDL nummer | MFCD00004595 |
| FN nummer | UN1230 |
| InChI nøgle | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC=O |
| IUPAC navn | formic acid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methanol with 0.1% formic acid
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, formic acid